Läs mer
BRAND™ PTFE-stoppkranar med rak borrning
Produktkod. p-8010381 Handla allt Brand Produkter
Passar slang-ID:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10300102
Brand: BRAND™ 88635
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-konstruktion med polypropenventilspak. Ger enastående kemikalieresistens. Inkluderar integrerade slangmunstycken.
  • PTFE konstruktion
  • Polypropenventil
  • Med integrerat envägs slangmunstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggborrning 4 mm
Material PTFE
Passar slang-ID 8 mm
Inkluderar Integrerat slangmunstycke
Pluggmaterial Polypropen