Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispenser
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
100 till 500 ml
2 till 10 ml
20 till 100 ml
40 till 200 ml
6 till 30 ml
60 till 300 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För dosering av de vanligaste kemikalierna, syror och kristalliserande vätskor (ej lämplig för lösningsmedel). Poulten Graf™ PTFE/PP/glasfiber/teflon/keramik Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
- Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
- Med solid PTFE-kapslad dispenseringskolv av glas
- Cylinder belagd med plast för att skydda mot brott
- Med certifikat, individuellt numrerat
- Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
- Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
- Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fortuna Optifix Basic Dispenser |
| Färg | Klart |
| Material | PTFE, Polypropen, Glasfiber, Teflon, Keramisk |
| Volym (metrisk) | 2 till 10 ml |
| För användning med (applikation) | För dispensering av vattenlösningar, syror och kristalliserande vätskor |
| Kvantitet | Varje |