Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispenser
Produktkod. 10633971
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
100 till 500 ml
2 till 10 ml
20 till 100 ml
40 till 200 ml
6 till 30 ml
60 till 300 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10633971
Brand: Poulten Graf™ 101 08053
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
För dosering av de vanligaste kemikalierna, syror och kristalliserande vätskor (ej lämplig för lösningsmedel). Poulten Graf™ PTFE/PP/glasfiber/teflon/keramik Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
  • Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
  • Med solid PTFE-kapslad dispenseringskolv av glas
  • Cylinder belagd med plast för att skydda mot brott
  • Med certifikat, individuellt numrerat
  • Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
  • Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
  • Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Produkttyp Fortuna Optifix Basic Dispenser
Färg Klart
Material PTFE, Polypropen, Glasfiber, Teflon, Keramisk
Volym (metrisk) 40 till 200 ml
För användning med (applikation) För dispensering av vattenlösningar, syror och kristalliserande vätskor
Kvantitet Varje