Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Hylsled:
19/38
24/40
29/42
Diameter (metrisk) Yttre:
32 mm
42 mm
52 mm
64 mm
Beskrivning
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask, 10 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | PTFE |
| För användning med (utrustning) | Standard Taper Ground Glass Joints |
| Hylsled | 19/38 |
| Temperaturområde (metriskt) | -200°C to +280°C |
| Diameter (metrisk) Yttre | 32 mm |