Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE/gummilaminerade skivor
Produktkod. p-4526283 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Stängningsstorlek:
12 mm
18 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 11537330
Brand: Thermo Scientific™ TS12412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en mycket inert och oreaktiv tätningsanvändning Thermo Scientific™ PTFE/gummilaminerade skivor.
För en mycket inert och oreaktiv tätningsanvändning Thermo Scientific™ PTFE/gummilaminerade skivor. Tillverkade av vitt farmaceutiskt gummi med 5 mils PTFE-beläggning bunden på ena sidan, de är utmärkta för användning som lockfoder när en mycket inert icke-reaktiv tätning önskas. Skivorna är autoklaverbara utan förlust av integritet efter uppvärmning över 100° C i fem timmar. Flera storlekar finns tillgängliga för att passa Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor och Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock.
Ytterligare produktinformation
Skivans tjocklek är cirka 60 mils
Skivorna är stela och svårare att punktera än Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 12mm
Material PTFE, Gummi
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 72 Pk.
Tjocklek (metrisk) 60 mil
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Skiva
Stängningsstorlek 12 mm
För användning med (utrustning) Liten reaktionsflaska
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.