Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkerställ lufttäta, inerta tätningar med autoklaverbara Thermo Scientific™ PTFE/silikonskivor. De är speciellt utformade för att kombinera återförslutningsbarheten hos silikon med trögheten hos PTFE. Dessa skivor återförsluter omedelbart punktering efter punktering, och PTFE-beläggningen är strukturellt bunden så att ingen cement urlakas eller bakas ut ur ditt prov efter nålpenetration. Många storlekar finns tillgängliga för att passa Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor, Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock, och Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Provförvaringsflaskor.
Varje skiva komprimeras för att bibehålla en tät försegling, vilket tvingar PTFE-beläggningen att anpassa sig till tätningsytan.
Standardspruta och CC-nålar penetrerar lätt en hel skiva.
PTFE-skiktet är hela 10 mil tjockt för att säkerställa skydd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Diameter: 22mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 72 Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 10 mil |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Typ | Skiva |
| För användning med (utrustning) | 25 och 40 mL Septum-flaska med skruvlock, 240 mL (8 oz.) Flaska med skruvlock, 10 ml Reacti-Vial |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.