Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle
Produktkod. p-7163673 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
13 (USA)
16 (USA)
19 (USA)
22 (USA)
27 (USA)
32 (USA)
38 (USA)
8 (USA)
9 (USA)
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 16255961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle are for use with volumetric flasks and similar containers.
  • Solid Construction
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle, Grey Handle
För användning med (utrustning) Standard Taper Ground Glass Joints
Kvantitet 1
Storlek 8 (USA)
Temperaturområde (metriskt) -200°C to +280°C
Färg Grå
Material PTFE