Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Thermotech bägare
Produktkod. 10736934 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10736934
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ren PTFE-kropp. Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker har en specialformulerad stabiliserande PTFE kolbas som en enda gjutning.
Ren PTFE-kropp med en specialformulerad stabiliserande PTFE-kolbas som en enda gjutning.
  • Helt inert ren PTFE inneryta
  • Värmbar till 270 °C
  • Förbättrad värmeöverföring
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 75mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PTFE
För användning med (applikation) Uppvärmning av kemikalier på värmeplatta
Höjd (metrisk) 94mm
Längd (metrisk) 75mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 280 °C
Typ Bägare
Bredd (metrisk) 75mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad