Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Beskrivning
- Encapsulated PTFE
- Alnico V Magnet Core
- Polished finish to reduce pick-up and contamination
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Easy to clean
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar |
| För användning med (utrustning) | Uneven surfaces |
| Temperaturområde (metriskt) | -200°C to +280°C |
| Diameter (metrisk) | 9 mm |
| Längd (metrisk) | 35 mm |
| Material | PTFE with Alnico V Magnet Core |
| Kvantitet | 1 |