Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-flaska
Produktkod. 10762793 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10762793
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tjock väggkonstruktion. Fisherbrand™ PTFE-flaskor är idealiska för förvaring av aggressiva eller dyra material.
  • Lämplig för småskaliga reaktioner vid lågt tryck
  • Avsmalnande insida för enkel borttagning av innehåll
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 25 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm
Material PTFE
Volym (metrisk) 25 ml
För användning med (applikation) Förvaring av farliga kemikalier
Graderad Nej
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 64 mm
Kvantitet 1 st
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Stängningsstorlek 45 mm