Läs mer
Bohlender™ PTFE Watch Dishes
Diameter (metrisk):
50 mm
75 mm
Beskrivning
- Konvex form
- Universell kemikalieresistens
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- FDA-överensstämmelse
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Beskrivning | Universell kemikalieresistens |
| Material | PTFE |
| Form | Konvex |
| Typ | Watch Glass |
| För användning med (applikation) | Blandning, täckande kärl |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +250 °C |
| Höjd (metrisk) | 8 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |