Läs mer
Buerkle™ Puerckhauer jordprovtagare
Längd (metrisk):
81 cm
117,5 cm
Diameter (metrisk) Ytterbotten:
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) yttre topp:
20 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mycket robust Puerckhauer-provtagare för tunga och steniga jordar. Modell 5350-5018 har en koniskt avsmalnande 60 cm spets som gör det mycket lättare att ta ut den indrivna provtagaren. Idealisk för N-min provtagning 0–90 cm.
- Djupgradering 10 cm indelningar
- Fästbart handtag, med halkfria plastgrepp
- Förstärkt slaghuvud
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Puerckhauer jordprovtagare |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Fästbart handtag, med halkfria plasthandtag |
| Graderad | Ja |
| För användning med (applikation) | För tunga och steniga jordar, 0 till 90 cm N-Min provtagning |
| Vikt (metrisk) | 3800 g |
| Diameter (metrisk) Ytterbotten | 25 mm |
| Diameter (metrisk) yttre topp | 28 mm |
| Längd (metrisk) | 117,5 cm |