Läs mer
Pimpsten, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15631420 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 15631420
Brand: Honeywell-Fluka 143721KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Granulerad
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1332-09-8
Molekylformel Al2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 162.04
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxi-10,13,16-trimetyl-3-oxo-17-propanoyloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydroencyklopentaetyl]-2-1-oxo-cyklopenta]-2 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoat
LEDER O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Pumice Stone
Fysisk form Granulated
Förpackning Poly flaska
Färg Grå
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport