Läs mer
BRAND™ Pumphuvud
Produktkod. p-7164790 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10319594
Brand: BRAND™ 23875
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pump Head är lämplig för användning med en glasbehållare och kompakt automatisk byrett.
  • NS 29/32
  • Monteringslängd 185 mm
  • Munstyckets ytterdiameter 7 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Längd (metrisk) 185 mm
För användning med (utrustning) Reservoarflaska av glas, kompakt automatisk byrett
Material Borosilikatglas (3.3)
Standard konisk fog NS 29/32
Typ Pumphuvud