Läs mer
BINDER™ Ren vattenservice
Produktkod. 15641896 Handla allt BINDER Produkter
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15641896
Brand: BINDER™ 80120759
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pure Aqua Service-system för beredning eller fullständig avsaltning av kranvatten. För användning med serier KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF , KBF-S, MKF och MKFT.
  • Lämplig för: KBF-S 720, MKF 240, KBF LQC 240, KBF P 720, KBF-S 240, KBF P 240, KBWF 720, MKFT 720, MKFT 240, MKFT 115, MKF 56, KBF 0,7 KBF, 720, KBWF 240, MKF 115, KMF 720, KMF 240, KMF 115, KBF 1020, KBF 240, KBF 115
Specifikationer
Beskrivning BINDER REN AQUA SERVICE - System för beredning eller fullständig avsaltning av kranvatten, komplett set innehållande PURE AQUA 300 engångskassetter, mätanordning och alla nödvändiga anslutningsdelar
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF , KBF-S, MKF, MKFT
Material Plast
Typ Vattenförsörjning