Läs mer
Keystone Cleanroom Products PureClean Självtätande 1421B Tyvek™ Autoklavpåse med genomskinlig filmsida och ångindikator, 10 till 15 tum bred
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30042244 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Storlek:
10 x 15
10 x 18
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 30
10 x 36
10 x 48
10 x 56
10 x 62
12 x 12
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 22
12 x 24
12 x 28
12 x 30
12 x 32
12 x 34
12 x 36
12 x 40
12 x 42
12 x 46
12 x 48
14 x 14
14 x 16
14 x 18
14 x 20
14 x 24
14 x 26
14 x 36
14 x 38
14 x 40
14 x 48
15 x 26
15 x 43
Produktkod. 30042244
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STKRP1236SS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PureClean™ Självförslutande autoklavpåsar är gjorda av en transparent film och 1421B DuPont™ Tyvek™ , som är en ny klass av obelagd, obehandlad, flexibel Tyvek™ material speciellt utformat för farmaceutisk användning i ångsteriliseringstillämpningar.
  • Obelagd Tyvek™ eliminerar risken för restavlagringar på utrustningen, efter sterilisering
  • Clear Side möjliggör visuell bekräftelse av torrhet för steriliserade delar och utrustning, vilket krävs av EU GMP Bilaga 1
  • Bekväm självförslutningsförslutning eliminerar behovet av autoklavtejp eller validering och användning av en värmeförseglare
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
  • Tillverkad i USA
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Säker sigill
Färg Klar, vit
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering av farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 5,3 mil
Latexfri Ja
Storlek 12 x 36
Temperaturområde (metriskt) 121 till 125 C
Tjocklek (engelska) 5,3 mil
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Produkttyp Autoklavpåse