Läs mer
Keystone Cleanroom Products PureClean Självtätande 1421B Tyvek™ Autoklavpåse med genomskinlig filmsida och ångindikator, 10 till 15 tum bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Storlek:
10 x 15
10 x 18
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 30
10 x 36
10 x 48
10 x 56
10 x 62
12 x 12
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 22
12 x 24
12 x 28
12 x 30
12 x 32
12 x 34
12 x 36
12 x 40
12 x 42
12 x 46
12 x 48
14 x 14
14 x 16
14 x 18
14 x 20
14 x 24
14 x 26
14 x 36
14 x 38
14 x 40
14 x 48
15 x 26
15 x 43
Beskrivning
- Obelagd Tyvek™ eliminerar risken för restavlagringar på utrustningen, efter sterilisering
- Clear Side möjliggör visuell bekräftelse av torrhet för steriliserade delar och utrustning, vilket krävs av EU GMP Bilaga 1
- Bekväm självförslutningsförslutning eliminerar behovet av autoklavtejp eller validering och användning av en värmeförseglare
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
- Tillverkad i USA
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Säker sigill |
| Färg | Klar, vit |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering av farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 5,3 mil |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |