Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 8-brunnars PCR-rörremsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16644142 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Kupolformad mössa
Kupolformad mössa (fastsatt)
Produktkod. 16644142
Brand: Labcon 39265500009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PCR-remsrör med 8 brunnar för de flesta termocyklister
  • PCR-rörremsa
  • Passar de flesta 8-brunnars termocykler
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 120 remsor/påse
För användning med (utrustning) PCR Strip-rör med 8 brunnar för de flesta termocyklister
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen USP Klass VI Harts
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Antal Wells 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR-rör