Läs mer
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-rör
Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa (fastsatt)
Platt lock (fastsatt)
Beskrivning
- PCR-rörremsa
- TFits mest populära termocyklar
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000 rör/påse |
| För användning med (utrustning) | Passar de mest populära termocyklarna |
| Produktlinje | PurePlus |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen USP Klass VI Harts |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa (fastsatt) |
| Antal Wells | 1 |
| Visa mer |