Läs mer
Labcon PurePlus™ 96 brunns djupa brunnsplattor med fyrkantiga brunnar
Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk) Fungerar:
1,2 ml
2,2 ml
2,5 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beschreibung
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 10 Tallrikar/Pk., 10 Pk./Koffert |
| Produktlinje | PurePlus |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Passar de mest populära termocyklarna |
| Material | Polypropen USP Klass VI Harts |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1,2 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur