Läs mer
PURUS™ PureTouch Half-Finger Nylon Handskfoder
Handla allt Purus Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
20 par
300 par
Beskrivning
- För användning under alla typer av undersökningshandskar som latex, nitril eller PVC
- Låg ludd, 100 % 15 denier nylonkomposition
- Robust och tvättbar för återanvändning
- Grundvikt: 21,5 g/par± 10 %
- Tjocklek: 2 mm± 10 %
- Ytresistivitet: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Nylon |
| Storlek | Intermediär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Finger stil | Halv |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av allergi/irritation |
| Handske manschettstil | Sticka |
| Visa mer |