Läs mer
Puromycin dihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15493889
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 15493889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61278.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Puromycin-dihydrokloridhydrat, CAS # 58-58-2, är en aminoglykosid som visar antibiotisk, antineoplastisk och anti-protozoaktivitet. Denna förening har också förmågan att hämma proteinsyntes.
Det uppvisar också antitumöraktivitet i studier på hjärntumörceller. Puromycin är en proteinsynteshämmare som orsakar för tidig kedjeavbrott genom att fungera som en analog av de 3¢ -terminaländen av aminoacyl-tRNA. Det har använts för att studera transkriptionella regleringsmekanismer som kontrollerar det sekventiella och koordinerade uttrycket av gener under celldifferentiering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Puromycin dihydrokloridhydrat är hydrokloridsaltformen av puromycin och är en aminoglykosid med antibiotisk aktivitet isolerad från Streptomyces alboniger
• Puromycin dihydrokloridhydrat är en proteinsynteshämmare som orsakar för tidig kedjeavbrott genom att fungera som en analog av de 3’ -terminala ändar av aminoacyl-tRNA, hämmar proteinsyntes
Användningsområden
•Denna förening uppvisar antimikrobiell, antiprotozoal, antitrypanosomal och antineoplastisk aktivitet och används också som ett antibiotikum i cellkultur
• Det avslöjar också antitumöraktivitet i studier på hjärncancerceller
• Denna förening har använts för att studera transkriptionella regulatoriska mekanismer som kontrollerar det sekventiella och koordinerade uttrycket av gener under celldifferentiering
• Det är aktivt mot grampositiva mikroorganismer, mindre aktivt mot syrafasta baciller och gramnegativa mikroorganismer. Puromycin kan förhindra tillväxt av bakterier, protozoer, alger och däggdjursceller i in vitro-studier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-58-2
Molekylformel C22H31Cl2N7O5
Molekylvikt (g/mol) 544.43
MDL-nummer MFCD00150080
InChI-nyckel MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
PubChem CID 131632508
LEDER Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Puromycin dihydrochloride
Typ Puromycin Dihydrochloride
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 3853613
Merck Index 14,7943
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetylamino)purin-9-yl]-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl]-3-(4-metoxifenyl)propanamid; dihydroklorid
Formel vikt 544.44
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Puromycin dihydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (S)-3-[[2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxo propyl]amino]-3-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochlorid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.