Läs mer
Brand™ Pursept™ A Xpress Surface Disinfecting Detergents
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 l
5 l
Behållartyp:
Burk
Flaska
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Beskrivning
Innehåller
1 atomizer head
Disinfects in just 15 seconds. Refillable pump-atomizer without gas. Pleasant, fresh fragrance.
100 g Pursept™ A Xpress contain: 55 g ethanol, 0.03 g n-alkyl-aminopropyl-glycine, auxiliary agents.
Chemical and physical specifications:
- DGHM/VAH tested and RKIcompliant, with aerosol-free application (disinfectant wipes).
100 g Pursept™ A Xpress contain: 55 g ethanol, 0.03 g n-alkyl-aminopropyl-glycine, auxiliary agents.
Chemical and physical specifications:
- Clear, colorless liquid,
- Density: approx. 0.9 g/ml, pH value: approx. 7.5.
- Surface disinfection: Bacteria and fungi with little organic burden with mechanics acc. to DGHM/VAH directives: 15 seconds.
- Limited virucidal efficacy* (incl. HIV, HBV, HCV): 15 seconds.
- Effectiveness against TbB: 30 seconds.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Disinfectant Detergent |
| Form | Liquid |
| pH | 7.5 |
| Utseende | Colorless |
| Certifikat och efterlevnad | DGHM/VAH Tested and RKI Compliant |
| Sammansättning | 100g Pursept™ A Xpress Contain: 55g Ethanol, 0.03g n-Alkyl-Aminopropyl-Glycine, Auxiliary Agen |
| Behållartyp | Flaska |
| För användning med (applikation) | With Aerosol-Free Application |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Volym (metrisk) | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- pursept A Xpress
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol