Läs mer
PURUS™ 30-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15311992 Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Blue
Grå
Klart
Vitt
Mått (L x B):
18 x 36 in.
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Tjocklek (engelska):
1.4 mil
30 lager
Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil
Kvantitet:
30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
30 ark/matta, 8 mattor/Cs.
4/Cs.
60 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
Produktkod. 15311992
Brand: PURUS™ PS 3645 34 G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exklusivt från PURUS™ , EnviroTack™ mattor är de första produkterna för föroreningskontroll som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ till att ta bort smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul
  • Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
  • Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
  • Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager
  • Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
  • Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning
Mått (L x B) 914 x 1143 mm
För användning med (applikation) För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar
Kvantitet 30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Ytbeläggning Vanlig tack
Tjocklek (engelska) Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil
Tjocklek (metrisk) Film: 33μ m Lim: 8μ m
Färg Grå
Material LDPE-blandning