Läs mer
PURUS™ 30-lager EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Blått
Grå
Klart
Vitt
Mått (L x B):
18 x 36 tum
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Tjocklek (engelska):
1,4 mil
30 lager
Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil
Kvantitet:
30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
30 ark/matta, 8 mattor/Cs.
4/Cs.
60 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
Beskrivning
- Miljövänligt innehållande ett egenutvecklat GMO-fritt, växtbaserat förnybart material som minskar CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen
- Stark och effektiv som levererar pålitlig och avancerad prestanda
- Konsekvent limtäckning för maximal prestanda för varje lager Kan återvinnas i konventionella plaståtervinningsströmmar eller genom Fisher Scientifics samarbete med PURUS™ och Terra Cycle
- Lågprofilsnumrerade flikar säkerställer att ett ark i taget tas bort och indikerar antalet återstående lager
Certifikat
Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i en ISO 9001 certifierad anläggning |
| Mått (L x B) | 457 x 914 mm |
| För användning med (applikation) | För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar |
| Kvantitet | 30 ark/matta, 8 mattor/Cs. |
| Ytbeläggning | Vanlig tack |
| Tjocklek (engelska) | Film: 1.3± 0,2 mil, lim: 0,3 mil |
| Tjocklek (metrisk) | Film: 33μ m Lim: 8μ m |
| Färg | Grå |
| Material | LDPE-blandning |