Läs mer
PURUS™ Ramar för EnviroTack™ Kontamineringskontrollmattor
Handla allt Purus Produkter
Mått (L x B):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lätt att flytta för rengöring
- Halkfri baksida säkerställer att ramen stannar på plats
- Passar alla PURUS™ EnviroTack™ mattor
- Stark och hållbar
- Halkfri gjord av polymerbelagd polyestertextil
- Naturligt antimikrobiell, mögel- och mögelbeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 508 x 1194 mm |
| För användning med (applikation) | För användning i läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum och industriella tillämpningar |
| För användning med (utrustning) | 457 x 1143 mm PURUS™ Biohybrid™ Mats |
| Tjocklek (metrisk) | 3.175 mm |
| Färg | Vitt |
| Material | Polystyren |