Läs mer
Cole-Parmer™ Deluxe BenchBooster™ Bänkarbetsstation
Produktkod. 11766018 Handla allt Cole-Parmer Produkter
:
Deluxe BenchBooster Bänkarbetsstation; Djup: 177,8 mm
Produktkod. 11766018
Brand: Cole-Parmer™ 6352910
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Deluxe BenchBooster Benchtop Workstation är mångsidig och anpassningsbar för en mängd olika applikationer.
  • Håller anteckningsboken eller urklippet i den övre öppningen nära redskap och tillbehör.
  • 1 års garanti.
  • Dina områden med hög trafik kommer att se snygga och organiserade ut.
  • Har en inbyggd Kimwipes™ dispenser och sex öppna redskapsfack längs den översta raden; Totalt 18 fack.
  • Styv PVC är slitstark, lätt att rengöra och motstår repor och kemikalier.
  • Lätt och lätt att flytta, denna organisatör kan också monteras på en vägg (hårdvara ingår ej) för att frigöra ännu mer bänkyta.
Specifikationer
Produkttyp Arrangör
Färg Vitt
Djup (engelska) 16,9 cm
Djup (metriskt) 177.8 mm
För användning med (applikation) Håller anteckningsböcker, urklipp, redskap och andra tillbehör
För användning med (utrustning) Laboratorietillbehör
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 30.48 cm
Håller Redskap
Monteringstyp Bänk eller väggmonterad
Antal hyllor 3
Totala positioner 18
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 60.96 cm
Material Polypropen, PVC