Läs mer
Brady™ PVC ISO Första hjälpen säkerhetsdusch tecken
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC E012-203x203-VPVC-CRD/1 |
| Material | Polypropen, PVC |
| Kvantitet | 1 st |
| För användning med (applikation) | Inomhus & Utomhus |
| Höjd (metrisk) | 203 mm |
| Tjocklek | 1.591 mm |
| Bredd (metrisk) | 203.00 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -20° C-70° C |
| Form | Fyrkantig |
| Visa mer |