Läs mer
Cole-Parmer™ Öppna Supply Bin Organizers
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Färg:
Blue
Vitt
Totala positioner:
10
13
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- Robust, lätt och kemikaliebeständig PVC är lätt att rengöra
- Placera individuellt eller från ände till ände längs bänken
- 4-Bin Supply
- Mått 5,7 tum W
- Översta hyllan är 8 tum. D
- De totala måtten är 24 tum. B x 12 tum. H x 10,5 tum D
- Vitt
- 5-Bin Supply
- Två stora bottenkärl mäter 5,5 tum W
- Tre mellersta papperskorgar är 3,7 tum. W; översta hyllan är 6 tum. D
- De totala måtten är 12 tum. B x 16 tum. H x 10,5 tum D
- Vitt
- Försörjning med 10 fack
- Fyra stora bottenbehållare mäter 5,7 tum W
- Sex mellankärl är 3,8 tum W
- Översta hyllan är 6 tum. D
- De totala måtten är 24 tum. B x 16 tum. H x 10,75 tum D
- Vitt
- Försörjning med 13 fack
- Tre stora bottenkärl mäter 3,7 tum W
- Fyra mellersta papperskorgar är 2,7 tum W
- Sex kärl på toppen är 1,7 tum W
- De totala måtten är 12 tum. B x 12 tum. H x 7,5 tum D
- Vitt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Arrangör |
| Färg | Vitt |
| Djup (engelska) | 10,75 tum. |
| Djup (metriskt) | 27.3 cm |
| Höjd (engelska) | 16 tum |
| Höjd (metrisk) | 40.6 cm |
| Längd (engelska) | 61 cm |
| Längd (metrisk) | 24 tum |
| Totala positioner | 10 |
| Bredd (engelska) | 5,7 tum. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur