Läs mer
Navailles PVC pall
Produktkod. p-7237242
Sitthöjd:
460 till 590 mm
630 till 870 mm
Inkluderar:
Plats
Sits, ryggstöd
Produktkod. 17466162
Brand: Navailles 4GN 10GBJU 90 737
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PVC-pall erbjuder fördelarna av att vara kompakt, polyvalent och lätt justerbar.
  • Krom, 5-grenad, förstärkt, reptålig bas
  • Hjul med gummihjul
  • Krom gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • M1 vinyl rund sits med högdensitet mjukt skum
Specifikationer
Färg Grå
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad M1
För användning med (applikation) Medicinska praktiker, laboratorier
Inkluderar Plats
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 460 till 590 mm
Bredd (engelska) 21,6 tum.
Bredd (metrisk) 55 cm