Läs mer
Buerkle™ PVC-behållare med bred mun
Produktkod. 11822633 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11822633
Marca: Buerkle™ 03552000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tillverkad med mycket transparent PVC för optimal synlighet och slagtålighet. Buerkle™ PVC-behållare med bred mun ger en bred öppning för enkel och säker fyllning.
  • Polypropen svart skruvlock med polyeten tätning
  • Lämplig för vätska, pulver eller granulat, kapslar, färgämnen
  • Används för transport av prover och prover
  • Fyrkantig form optimerar förvaringsutrymmet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Genomskinlig
Mått (L x B x H) 120 x 120 x 190 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 69 mm
Material Polypropen, PVC
Längd (metrisk) 120mm
Bredd (metrisk) 120mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 190 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado