Läs mer
VACUUBRAND™ PVC vakuumrör med intern spiral med små flänsar KF
Produktkod. p-8001661 Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
25 mm
40 mm
Total längd (metrisk):
50 cm
500 mm
100 cm
Produktkod. 10749181
Brand: VACUUBRAND™ 20686020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett smidigt, flexibelt och kemiskt resistent slangalternativ för laboratoriet.
  • Små flänsar av aluminium, med invändig spiral av rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika storlekar och längder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 100 cm
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 16
Produkttyp Vakuumslang