Läs mer
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF gasprovtagningspåsar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
3,8 l
8,1 l
37,7 l
85,7 l
Inkluderar:
Septumventil
på/av ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Alla standardmodeller har antingen en på/av-⁄ventil (3 stycken 16'' förnicklad mässingsslang) eller en silikonseptum i polypropenhölje.
- Max temp: 160 °F (71 °C)
- Individuellt förseglad i en dammskyddad ytterpåse som även blockerar solljus
- Enkel bred söm
- Finns i 2-mil och 4-mil tjock stil
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3,8 l |
| Inkluderar | Septumventil |
| Material | PVDF |
| Temperaturområde (metriskt) | 71 °C |
| Tjocklek (engelska) | 3 mil |
| Mått (L x B) | 304.8x 304.8mm |
| Längd (metrisk) | 304.8 mm |
| Bredd (metrisk) | 304.8 mm |
| Produkttyp | Gasprovtagningspåse |