Läs mer
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF gasprovtagningspåsar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
0.3 L
3.8 L
8.1 L
37.7 L
85.7 L
Inkluderar:
Septumventil
på/av ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Alla standardmodeller har antingen en på/av-⁄ventil (3 stycken 16'' förnicklad mässingsslang) eller en silikonseptum i polypropenhölje.
- Max temp: 160 °F (71 °C)
- Individuellt förseglad i en dammskyddad ytterpåse som även blockerar solljus
- Enkel bred söm
- Finns i 2-mil och 4-mil tjock stil
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 85.7 L |
| Inkluderar | på/av ventil |
| Material | PVDF |
| Temperaturområde (metriskt) | 71 °C |
| Tjocklek (engelska) | 3 mil |
| Mått (L x B) | 762 x 762mm |
| Längd (metrisk) | 762 mm |
| Bredd (metrisk) | 762 mm |
| Produkttyp | Gasprovtagningspåse |