Läs mer
Tocris Bioscience™ PX 12
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18044942
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18044942
Brand: Tocris Bioscience™ 2954/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thioredoxin-1 inhibitor
Thioredoxin-1 (Trx-1) inhibitor; irreversibly inactivates Trx-1 as a substrate for reduction by thioredoxin reductase (TR); competitively inhibits the reduction of Trx-1 by TR (Ki = 30.8 μM). Attenuates expression of HIF-1α, VEGF and iNOS (IC50 values are 7.2, 10.4 and 18.1 μM respectively). Exhibits antitumor activity; directly inhibits tubulin in vitro and decreases tumor microvessel density in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141400-58-0
Molekylformel C7H12N2S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PX 12
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 188.31
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 188.31