Läs mer
Pyrex™ Amber borosilikatglas runda mediaflaskor utan lock
Produktkod. 10547520
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10547520
Brand: Pyrex 1519/18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. Pyrex™ Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
  • Endast flaskor
  • Levereras utan lock eller hällring
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsligt material
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 1/PK
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 410 mm
Diameter (metrisk) 227 mm