Läs mer
Pyrex™ Amber borosilikatglas runda mediaflaskor utan lock
Produktkod. p-8002522
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Varje
Product Code. 10809290
missing translation for 'mfr': Pyrex 1519/01
Only null left
Add to basket
Add to basket
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. Pyrex™ Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
  • Endast flaskor
  • Levereras utan lock eller hällring
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsligt material
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 36 mm