Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas förbryllad Erlenmeyer-kolvar
Produktkod. p-8002527
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11383454
Brand: Pyrex™ 1134/14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller fyra indrag för att blanda innehållet konsekvent och utan risk för spill. Pyrex™ Borosilikatglas förbryllad Erlenmeyer-kolvar tål flera autoklavcykler.
  • Idealisk för användning vid beredning av kulturer
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas
  • Uppvisar 4 baffelindrag för att ge optimal och konsekvent omrörning
  • Lämplig för upprepade autoklavcykler vid 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Konisk; Stil: Erlenmeyer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Beredning av kulturer
Höjd (metrisk) 282 mm
Hals stil Smal
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mun stil Smal
Diameter (metrisk) Yttre 161 mm