Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasflaskor med lock och hällring
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
3500 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas med beprövade temperatur- och kemikalieresistensegenskaper.
- Flaskor kompletta med polypropenskruvlock och droppfri hällring
- GLS 80™ skruvgänga ger ökad åtkomst jämfört med GL 45-flaskor som hjälper till att fylla och hälla
- Idealisk för användning med trögflytande vätskor, pastor, pulver, granulat och större fasta ämnen
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Batchcertifikat finns att ladda ner
- Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Viskösa vätskor, pastor, pulver, granulat och större fasta ämnen |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Examen | Vitt |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Produkttyp | Medieflaska |
| Diameter (metrisk) | 95 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |