Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Klass A certifierad volymflaska
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Höjd (metrisk):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. Pyrex™ Borosilikatglas Class A certifierad volymflaska har vita emaljpåskrifter för enkel volymbedömning. Inkluderar polyetenpropp. Överensstämmelse 'H' certifierad, överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664 och är kalibrerad till de toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP .)
- Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
- Kalibrerad till de toleranser som krävs av United States Pharmacopoeia (USP ) som är strängare än ISO/DIN-standarderna
- Varje kolv graverad med individuellt serienummer och levereras med kalibreringscertifikat som kan spåras till nationella standarder
- Överensstämmelse 'H' certifierad
- Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
- Vita emalj inskriptioner
- Polyetenpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass A, ISO 1042, DIN 12664, USP , Överensstämmelse 'H' certifierad |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Beskrivning | Vita emalj inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Tolerans | ±0,03 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 10/19 |