Läs mer
Pyrex™ Kristalliserande skålar av borosilikatglas
Produktkod. p-8002530
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 10783422
Brand: Pyrex 1470/04D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Återanvändbara borosilikatglasfat med kraftiga kanter idealiska för förvaring och kristallisering.
  • Uppfyller DIN 12337
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Lämplig för användning upp till 400 °C
  • Kemiskt och termiskt resistent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12337
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Kristalliserande skål
För användning med (applikation) För användning upp till 400 °C
Höjd (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) 80 mm