Läs mer
Pyrex™ Kristalliserande skål med pip
Produktkod. p-8002531
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 12589485
Brand: Pyrex 1471/02M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk beständighet. Pyrex™ Borosilikatkristalliserande fat med pip ger en överlägsen anordning för maximal avdunstning.
  • Inbyggd pip för överflödig vätska
  • Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
  • Värmebeständig till 400 °C
  • Uppfyller DIN 12338
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12337
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Kristalliserande skål
Höjd (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 70 mm