Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolvar med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Höjd (metrisk):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Stängningsstorlek:
15
22
30
42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Beschreibung
Förvara media och kulturer säkert med en skruvlock. Pryex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolvar med skruvlock motstår termisk chock och kemisk korrosion.
- PBT-skruvlock med PTFE-belagd tätningsskiva
- Erlenmeyer mönster
- Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas
- Högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
- Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
- Graderad till full kapacitet
Spezifikation
Spezifikation
| Stängningsmaterial | SVL™ Fenol, PTFE-belagd med gummitätningsskiva |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Inkluderar | Ungefärliga examen |
| Form | Konisk |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |
| Stängningsstorlek | 42 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur