Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolvar med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Höjd (metrisk):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Stängningsstorlek:
15
22
30
42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Förvara media och kulturer säkert med en skruvlock. Pryex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolvar med skruvlock motstår termisk chock och kemisk korrosion.
- PBT screw caps with PTFE faced sealing disc
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
- Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | SVL™ Phenolic, PTFE-faced with rubber sealing disc |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |
| Inkluderar | Approximate graduations |
| Form | Conical |
| Graderad | Yes |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Stängningsstorlek | 15 |