Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med Quickfit Slipad glassockel
Produktkod. 15517670
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konisk fog:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 15517670
Brand: Pyrex 1132/26
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla kulturer och lagra andra laboratoriereagenser i Erlenmeyer-kolvar av glas. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolv med QuickFit™ glashylsan är robust och finns i en mängd olika storlekar.
Odla kulturer och lagra andra laboratoriereagenser i Erlenmeyer-kolvar av glas. De Pyrex™ borosilikatglas Erlenmeyerkolv med QuickFit™ glashylsan är robust och finns i en mängd olika storlekar.
  • Överensstämmer med ISO 4797
  • Koniska kolvar med högsta kvalitet Quickfit™ uttag i slipat glas
  • Borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och hög motståndskraft mot termisk chock
  • Erlenmeyer-kolvar med hög kvalitet Quickfit™ uttag i slipat glas
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12387
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Examen Ja
Höjd (metrisk) 208 mm
Form Konisk
Standard konisk fog 29/32
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm