Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas för allmänt bruk
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Autoklaverbar och kemiskt resistent
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
- Rätter kan autoklaveras eller användas i mikrovågsugnar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1500 ml |
| Mått (L x B x H) | 228 x 215 x 60 mm |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Längd (metrisk) | 228 mm |
| Material | Glas |
| Typ | Allmänt bruksrätt |
| Bredd (metrisk) | 215 mm |
| Form | Rektangulär |