Läs mer
Pyrex™ Gooch degel med integrerad glassintrad skiva
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 ml
60 ml
Porositet:
1
2
3
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid 110 °C. PyrexTM Gooch Crucible inkluderar en integrerad sintrad skiva.
- Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid 110 °C
- Även lämplig för tändningsarbeten upp till °450 C (se säkerhetsmeddelande)
- Med integrerad glassintrad skiva
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med Integral Glassintrad skiva |
| Diameter (metrisk) skiva | 30mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Idealisk för torkning av fällningar till konstant massa vid °110 C och för tändningsarbete upp till 450 °C |
| Max. Temperatur (metrisk) | 450 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Höjd (metrisk) | 53mm |
| Produkttyp | Gooch degel |
| Porositet | 4 |