Läs mer
Pyrex™ Graderade provrör av borosilikatglas med propp
Produktkod. p-8002543
Diameter (metrisk):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12693042
Brand: Pyrex 1628/06M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Pyrex™ Graderade provrör av borosilikatglas är idealiska för att mäta och blanda vätskor och lösningar.
  • Vita emaljgraderingar för visuell volymbedömning
  • Polyetenpropp förhindrar spill och läckage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Utbytbar propp
Kvantitet 10-pack
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 13 mm
Förslutningstyp Propp