Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med långa skaft
Produktkod. 12519155
Höjd (metrisk):
205 mm
215 mm
237 mm
Diameter (metrisk) Överst:
70mm
80mm
105mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12519155
Brand: Pyrex 2145/10M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med 60° skålvinkel för exakt passning av filterpapper
  • Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex borosilikatglas
  • Stjälk ca 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 105mm
Diameter (metrisk) skaft 8mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 237 mm
Längd (metrisk) skaft 150mm
Produkttyp Tratt