Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Medelvägg Kantlösa provrör
Produktkod. p-8002550
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
17 ml
22 ml
23 mL
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11970955
Brand: Pyrex 1622/09M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för att ge överlägsen prestanda jämfört med neutralt borosilikat- och sodalimeglas. Pyrex™ Borosilikatglas, medellång vägg, kantlösa provrör är idealiska för mikrobiologiskt odlingsarbete.
  • Kantlösa mellanväggar: konstruerad för optimal prestanda
  • Robust konstruktion: tillåter användning vid höga temperaturer upp till 500°C
  • Överensstämmer med:ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Idealisk för mikrobiologisk odlingsarbete
Kvantitet 100 pack
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Provrör